Learn More
Ambion™ Silencer™ Pre-Designed siRNA
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
234.00€ - 12580.00€
Code produit | Marque | Pureté | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Pureté | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10566735
|
Ambion™
4399066 |
Étalon | 5 nmol |
234.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10370495
|
Ambion™
4399216 |
Étalon | 20 nmol |
324.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10015364
|
Ambion™
4399217 |
Étalon | 40 nmol |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10418844
|
Ambion™
4404016 |
HPL-OLIGOC | 250 nmol |
1644.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10301135
|
Ambion™
AM16832 |
In vivo | 1 nmol |
3005.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
10497104
|
Ambion™
AM16833 |
In vivo | 10 µmol |
12580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie
- Les ARNic préconçus Silencer™ Select sont garantis pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée
- Les ensembles de bibliothèques d’ARNic Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour une sélection à haut débit
- Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience d’ARNic.
Avantages de l’utilisation d’ARnic Silencer™ Select :
- Puissants – jusqu’à 100 fois plus puissants que les ARNic actuellement disponibles et effets hors cible moindres
- Plus spécifiques – les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
- Fiables – amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
- Garantis – inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie de l’industrie
Remarque : Les ARNic Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les ARNsi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
- Purification standard : 4 jours ouvrables
- Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
- Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
Spécification
ARNsi | |
Silencer™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.