Learn More
Ambion™ Silencer™ Pre-Designed siRNA
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
Marque: Ambion™ AM16832
2013.35 EUR valable jusqu'au 2024-09-27
Utilisez le code promo "21650" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Les pARNi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en conception de pARNi, en algorithmes de prévision d’effet hors cible et en chimie
- Les pARNi préconçus Silencer™ Select sont garantis pour inhiber en fonction de leur conception éprouvée
- Les ensembles de bibliothèques de pARNi Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour le criblage à haut débit
- Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience d’ARNic.
Avantages de l’utilisation des pARNi Silencer™ Select :
- Puissants – Jusqu’à 100 fois plus puissants que les pARNi actuellement disponibles, avec moins d’effets hors cible
- Plus spécifiques – Les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
- Fiables – Amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
- Garantis – Inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie du secteur
Remarque : Les pARNi Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les pARNi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
- Purification standard : 4 jours ouvrables
- Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
- Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
Spécification
Conserver à température ambiante. | |
ARNsi | |
In vivo | |
Conserver à température ambiante |
SiARN préconçu Silencer™ | |
Silencer™ | |
1 nmol |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.