Learn More
BRAND™ Burette compacte SILBERBRAND avec bande Schellbach
Burette compacte conçue pour être facile à démonter et à nettoyer.
71.80€ - 81.55€
Spécification
Longueur (métrique) | 46,5 cm |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
Graduations | 0,1 mL |
Hauteur (métrique) | 4 cm |
Comprend | Bande Schellbach noire, robinet d’arrêt |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10552063
|
BRAND™
13906 |
25 ml |
81.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10042422
|
BRAND™
13908 |
50 ml |
71.80€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec robinet d’arrêt en PTFE amovible
- Tous les composants individuels sont remplaçables
- Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
- Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
Spécification
46,5 cm | |
0,1 mL | |
Bande Schellbach noire, robinet d’arrêt | |
Burette |
Verre borosilicaté 3.3 | |
4 cm | |
PTFE |