Learn More
BRAND™ Burette compacte SILBERBRAND avec bande Schellbach
Burette compacte conçue pour être facile à démonter et à nettoyer.
Marque:  BRAND™ 13908
66.35 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10042422
  • 75.50€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • Tous les composants individuels sont remplaçables
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
50 ml
Verre borosilicaté 3.3
4 cm
PTFE
46,5 cm
0,1 mL
Bande Schellbach noire, robinet d’arrêt
Burette