Learn More
BRAND™ Burette de compactage SILBERBRAND™ (Boro 5.4)
Avec robinet d’arrêt en PTFE, facile à démonter et à nettoyer
97.95€
Spécification
Couleur | Ambré |
---|---|
Matériau | Verre borosilicaté |
Graduations | 0,1 mL |
Matériau du robinet d’arrêt | PTFE |
Type | Burette compacte |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10052422
|
BRAND™
13926 |
25 ml |
97.95€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10550913
|
BRAND™
13928 |
50 ml |
97.95€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Spécification
Ambré | |
0,1 mL | |
Burette compacte | |
DIN EN ISO 385 |
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
Classe B. |