Learn More
BRAND™ Burette de compactage SILBERBRAND™ (Boro 5.4)
Avec robinet d’arrêt en PTFE, facile à démonter et à nettoyer
Marque: BRAND™ 13926
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
Ambré | |
Verre borosilicaté | |
PTFE | |
25 ml | |
Classe B. |
25 ml | |
0,1 mL | |
±0,08 ml | |
Burette compacte | |
DIN EN ISO 385 |