Learn More
Epredia™ Hématoxyline 2 7231 Richard-Allan Scientific™ Signature Series
Obtenez des résultats visuellement similaires aux hématoxylines Gills 2 et 3 grâce à ce produit à formule exclusive.
51.25€
Spécification
Type Hématoxyline 2
Consulter d'autres spécifications
Produits 1
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10066478
Afficher les documents
Epredia™
7231
1 pt.
51.25€
4 pièces
Expédition estimée: 29-04-2025
Description
Obtenez des résultats visuellement similaires à Gills 2 et 3 grâce à l’hématoxyline 2 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, un produit à formule exclusive.
  • Aucune filtration requise
  • Colore jusqu’à 2 500 lames par demi-litre
  • Fait partie du système de coloration Signature Series
  • Délimitation des détails nucléaires de la chromatine nette et bien définie
Disponible en conditionnement de 5 litres
  • Réduit de 90 % le plastique
  • Augmente la stabilité de la coloration
  • Réduit les déversements de coloration
  • Économise 35 % d’espace de rangement par rapport aux conditionnements traditionnels
Spécification
Spécification
Hématoxyline 2
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol, Acetic acid