Learn More
Epredia™ Hématoxyline 2 Signature Series™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 pt.
Conditionnement:
4 pièces
Description
Obtenez des résultats visuellement similaires à Gills 2 et 3 grâce à l’hématoxyline 2 Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series, un produit à formule exclusive.
- Aucune filtration requise
- Colorez jusqu’à 2 500 lames par pinte
- Fait partie du système de coloration de la série Signature
- Délimitation de la chromatine avec détails nucléaires bien définis et nets
Disponible dans un emballage de 5 L
- Réduit le plastique de 90 %
- Augmente la stabilité des colorations
- Réduit les déversements de colorants salissants
- Permet d’économiser 35 % d’espace de stockage par rapport aux emballages traditionnels
Spécification
Spécification
| Type | Hématoxyline 2 |
| Quantité | 1 pt. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X4 STAIN HEMATOXYLIN 2 4X1PT . .
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethylene glycol, Acetic acid