Learn More
Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80
Obtenez une coloration cytoplasmique brillante et une déshydratation complète grâce au Signature Series Flex™ 100, 95 et 80.
Marque:  Epredia™ 8301R
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Description
Description
Obtenez une coloration cytoplasmique brillante et une déshydratation complète grâce au Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Flex™ 100, 95 et 80.
  • La formulation brevetée d’alcool méthylique et isopropylique minimise la déshydratation excessive dans les biopsies plus petites
  • Excellent pour l’extraction des lipides, permettant une infiltration accrue de paraffine
  • Peut être utilisé comme solvant pour les colorations spéciales
Spécification
Spécification
Flex 80 Dehydrating Reagent
1 gal.