Learn More
Epredia™ Réactif déshydratant Signature Series™ Flex™
Code produit. p-4532370 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 gal.
3,78 l (1 gal)
Type de produit:
Flex 100
Flex 95
Réactif de déshydratation Flex 80
Conditionnement:
4 pièces
Code produit. 10550529
Marque: Epredia™ 8101
Réalisez une coloration cytoplasmique brillante et une déshydratation complète grâce à Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80.
Obtenez une coloration cytoplasmique brillante et une déshydratation complète grâce au Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Flex™ 100, 95 et 80.
  • La formulation brevetée d’alcool méthylique et isopropylique minimise la déshydratation excessive dans les biopsies plus petites
  • Excellent pour l’extraction des lipides, permettant une infiltration accrue de paraffine
  • Peut être utilisé comme solvant pour les colorations spéciales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Flex 100
Quantité 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P235-Tenir au frais.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol, methyl alcohol