Learn More
Epredia™ Signature Series Flex™ 100, 95, 80
Obtenez une coloration cytoplasmique brillante et une déshydratation complète grâce au Signature Series Flex™ 100, 95 et 80.
Marque: Epredia™ 8201
86.40 EUR valable jusqu'au 2024-10-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez une coloration cytoplasmique brillante et une déshydratation complète grâce au Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Signature Series Flex™ 100, 95 et 80.
- La formulation brevetée d’alcool méthylique et isopropylique minimise la déshydratation excessive dans les biopsies plus petites
- Excellent pour l’extraction des lipides, permettant une infiltration accrue de paraffine
- Peut être utilisé comme solvant pour les colorations spéciales
Spécification
Flex 95 | |
1 gal. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide oxydant Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: isopropyl alcohol, methyl alcohol