Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Shorty Stripette™
Spécialement dimensionnées pour les petits espaces
66.67€ - 103.46€
Spécification
Précision | ± 2 % |
---|---|
Certifications/Conformité | Apyrogènes, sans DNase ni RNase |
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Description
Plus courtes que les pipettes de taille standard, les pipettes Shorty Stripettes se déplacent librement sous la hotte ou dans d’autres espaces confinés.
- 32 % plus courtes que les pipettes Corning Stripette standard
- La conception monobloc réduit les risques de particules
- La bande de grossissement imprimée permet d’agrandir le ménisque, facilitant ainsi la lecture des volumes
- Conditionnement stérile individuel dans du papier / plastique
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
Informations sur la commande
Individually wrapped in paper/plastic
Spécification
± 2 % | |
PS | |
Oui | |
Emballage individuel | |
Pipette sérologique |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Stérile | |
Rond | |
22 cm | |
Single-use |