Learn More
Corning™ Pipettes sérologiques Shorty Stripette™
Spécialement dimensionnées pour les petits espaces
Marque: Corning™ 4102
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Plus courtes que les pipettes de taille standard, les pipettes Shorty Stripettes se déplacent librement sous la hotte ou dans d’autres espaces confinés.
- 32 % plus courtes que les pipettes Corning Stripette standard
- La conception monobloc réduit les risques de particules
- La bande de grossissement imprimée permet d’agrandir le ménisque, facilitant ainsi la lecture des volumes
- Conditionnement stérile individuel dans du papier / plastique
- Apyrogènes
- Non cytotoxiques
Informations sur la commande
Individually wrapped in paper/plastic
Spécification
± 2 % | |
PS | |
Oui | |
8.66 in | |
200/Cs. | |
Emballage individuel | |
5 mL | |
Pipette sérologique |
Apyrogènes, sans DNase ni RNase | |
Stérile | |
0.1 ml | |
3 ml | |
Rond | |
Bleu | |
22 cm | |
Single-use |