Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles Shorty
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
280.00€ - 352.00€
Spécification
Description | Forme : Shorty |
---|---|
Matériau | PS |
Stérilité | Stérile |
Graduée | Oui |
Type d’emballage | Conditionnement individuel en plastique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Graduations | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10233992
|
Greiner Bio-One
606190 |
5 ml | 1/10 | N/A | |||||
10679492
|
Greiner Bio-One
607190 |
10 mL | 2/10 |
280.00€
200 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- PS de haute qualité
- Transparent, graduation facilement lisible
- Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
- Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
Spécification
Forme : Shorty | |
Stérile | |
Conditionnement individuel en plastique |
PS | |
Oui | |
Pipette sérologique |