Learn More
Greiner Bio-One Pipettes sérologiques stériles Shorty
GREENER_CHOICE
Code produit. 10679492
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
10 ml
Graduations:
1/10
2/10
Unit Size:
200 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10679492
Brand: Greiner Bio-One 607190
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Conception pipetage antigoutte avec une clarté optique élevée et une précision maximale.
  • PS de haute qualité
  • Transparent, graduation facilement lisible
  • Bandelette verticale de couleur pour une plus grande facilité de lecture du volume
  • Matériau filtrant fibreux synthétique pour la protection contre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Description Forme : Shorty
Matériau Polystyrene
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Graduations 2/10
Type d’emballage Conditionnement individuel en plastique
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette sérologique