Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert Shimadzu à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
82.85€ - 330.00€
Spécification
Longueur (métrique) | 95 mm |
---|---|
Diamètre (métrique) interne | 3,4 mm |
Diamètre (métrique) externe | 5 mm |
À utiliser avec (équipement) | Instruments Shimadzu GC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12984001
|
Trajan Scientific and Medical™
09207101 |
1 de chaque |
82.85€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12974001
|
Trajan Scientific and Medical™
092071 |
5/boîte |
330.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 06-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
- En verre borosilicaté
- Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
- À utiliser avec les instruments Shimadzu
Spécification
95 mm | |
3,4 mm | |
5 mm | |
Instruments Shimadzu GC |