Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Insert Shimadzu à débit divisé / non divisé avec entrée conique unique
Le processus de désactivation unique des inserts d’injection SGE offre une excellente analyse pour une large gamme de composés
Marque:  Trajan Scientific and Medical™ 092071
Code produit. 12974001
  • 330.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 06-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Chaque lot d’inserts testé pour l’activité
  • En verre borosilicaté
  • Codage couleur par géométrie pour faciliter l’identification
  • À utiliser avec les instruments Shimadzu
Spécification
Spécification
5/boîte
Insert d’injection avec/sans division avec cône unique
5 mm
95 mm
3,4 mm
Instruments Shimadzu GC