Learn More
Labconco™ Étagères pour lyophilisateurs FreeZone™
Peut accueillir des échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac.
1420.00€ - 1635.00€
Spécification
Type | Product Shelves |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Adapté aux échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac |
À utiliser avec (équipement) | Chambres de séchage Freezone™ |
Largeur (impériale) | 10.4 in |
Code produit | Marque | Dimensions | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Nbre d’étagères | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15777807
|
Labconco™
7317200 |
Tall | 5 |
1420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 11-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15767807
|
Labconco™
7317100 |
Short | 3 |
1635.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
Peut accueillir des échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac.
- Trois étagères amovibles en aluminium de 10 po de diamètre à rebord de 1/4 po
- Les étagères glissent dans le support en acier inoxydable
- 3 pieds en caoutchouc inclus
- Conception permettant de choisir la hauteur de l’espace entre chaque étagère
- Une étagère peut être placée dans le congélateur afin de précongeler un échantillon et de le charger rapidement
- Conçu pour s’adapter à l’intérieur des chambres de séchage (vendues séparément) Également disponible : étagères chauffées dotées d’un contrôle thermique variable compris entre la température ambiante et +40°C (+104°F) pour les modèles fabriqués jusqu’en 2016) et jusqu’à +60°C (+140°F) pour les modèles fabriqués à partir de 2017 (contactez le service client Fisher pour plus de détails).
Spécification
Product Shelves | |
Adapté aux échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac | |
10.4 in | |
27.7 cm |
Acier inoxydable | |
Chambres de séchage Freezone™ | |
10,9 in |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Labconco™ Étagères pour lyophilisateurs FreeZone™