Learn More
Labconco™ Étagères pour lyophilisateurs FreeZone™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Dimensions:
Court
Haut
Nbre d’étagères:
3
5
Tamaño de la unidad:
1 pièce
Descripción
Peut accueillir des échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac.
- Trois étagères amovibles en aluminium de 10 po de diamètre à rebord de 1/4 po
- Les étagères glissent dans le support en acier inoxydable
- 3 pieds en caoutchouc inclus
- Conception permettant de choisir la hauteur de l’espace entre chaque étagère
- Une étagère peut être placée dans le congélateur afin de précongeler un échantillon et de le charger rapidement
- Conçu pour s’adapter à l’intérieur des chambres de séchage (vendues séparément) Également disponible : étagères chauffées dotées d’un contrôle thermique variable compris entre la température ambiante et +40°C (+104°F) pour les modèles fabriqués jusqu’en 2016) et jusqu’à +60°C (+140°F) pour les modèles fabriqués à partir de 2017 (contactez le service client Fisher pour plus de détails).
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Product Shelves |
| Capacité (métrique) | 150 L |
| Nbre d’étagères | 3 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions | Court |
| À utiliser avec (application) | Adapté aux échantillons en vrac, plaques de microtitration, flacons ou flacons à sérum pour les applications de séchage en vrac |
| À utiliser avec (équipement) | Chambres de séchage Freezone™ |
| Comprend | Trois étagères en aluminium avec des rebords de 1/4 po, un support en acier inox et trois pieds en caoutchouc |
| Largeur (impériale) | 10.4 in |
| Hauteur (impériale) | 9,8 in |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido