Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre ambré, bouchon en PE
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
24.05€ - 25.88€
Spécification
Description | Flacon de culture |
---|---|
Couleur | Ambré |
Matériau | Verre |
Marking Spot | Non |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11565914
|
Fisherbrand™
11 14 0545 |
2,3 ml |
24.05€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10455982
|
Fisherbrand™
15 14 0562 |
4 ml |
25.88€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
- Une combinaison flacon / bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
Spécification
Flacon de culture | |
Ambré | |
Verre | |
Non |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre ambré, bouchon en PE