Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons cylindriques, verre ambré, bouchon en PE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
2,3 ml
4 ml
Conditionnement:
100 pièces
Spécification
Spécification
| Description | Flacon de culture |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 14,65 mm |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 4 ml |
| Nb par paquet | 100 |
| Hauteur (métrique) | 44,6 mm |
| Taille du bouchon | 15 |
| Marking Spot | Non |