Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étagère avec 3 racks sur tiroirs coulissants et (75) boîtes de 2 in avec 100 séparateurs cellulaires, pour congélateurs à ultra-basse température Forma 88300, TSU300
Maximisez l’espace de stockage grâce à ces kits d’étagères pour congélateurs à ultra-basse température Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ RSK300SD5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Optimisez l’espace de stockage avec des kits d’étagères composés de racks et de boîtes pour les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™, comprenant des boîtes de 2 in. avec séparateurs.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
100 | |
Kit de plateau | |
60 boîtes ; 3 racks | |
Carré | |
Revco UxF300; HFU300T |
Kit d’étagères | |
Blanc | |
Acier inoxydable | |
5 | |
3 |