Learn More
Thermo Scientific™ Kit d’étagère avec 3 racks sur tiroirs coulissants et (75) boîtes de 2 in avec 100 séparateurs cellulaires, pour congélateurs à ultra-basse température Forma 88300, TSU300
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
100 boîtes ; 5 baies
100 boîtes / 4 racks
120 boîtes ; 6 Racks
125 boîtes / 5 racks
140 boîtes ; 7 Racks
150 boîtes / 6 racks
175 boîtes / 7 racks
48
48 boîtes ; 4 baies
60 boîtes ; 3 racks
64 boîtes ; 4 baies
75 boîtes ; 3 racks
80 boîtes ; 4 baies
80 boîtes ; 5 baies
À utiliser avec (équipement):
Forma 88300, TSU300
Forma 88400; TSU400
Forma 88500; TSU500
Forma 88600; TSU600
Forma 88700; TSU700
Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série
HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF (modèles de 13 pieds cubes)
HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF (modèles de 17 pieds cubes)
Revco UxF300; HFU300T
Revco UxF400; HFU400T
Revco UxF500; HFU500T
Revco UxF600; HFU600T
Revco UxF700; HFU700T
les séries HERAfreeze HFU B, Revco ExF et DxF
Nbre de racks:
3
4
5
6
7
Conditionnement:
1 pièce
Description
Optimisez l’espace de stockage avec des kits d’étagères composés de racks et de boîtes pour les congélateurs ultra-basse température Thermo Scientific™, comprenant des boîtes de 2 in. avec séparateurs.
- Garantie spécifique à chaque pays, veuillez nous contacter pour en savoir plus.
Spécification
Spécification
| Séparateurs cellulaires | 100 |
| Comprend | 4 racks à tiroir coulissant et (48) boîtes de 2 po avec 100 séparateurs à alvéoles |
| Type de produit | Kit d’étagères |
| Description | Kit de plateau |
| Capacité | 48 boîtes ; 4 baies |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Étagères | 4 Tiers |
| À utiliser avec (équipement) | Forma 900 , Forma 7000 , TSE et DNT série |
| Nbre de racks | 4 |