Learn More
Daniels Healthcare™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Sharpsguard™
Utilisez ce conteneur pour pièces tranchantes à usage général pour une excellente protection contre la pénétration des objets tranchants et les fuites de liquides. Le conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Daniels Healthcarer™ Sharpsguard™ possède une structure en PP rigide et une épaisseur de paroi conçues pour répondre aux exigences en matière de solidité, de valeur et de simplicité.
Marque:  Daniels Healthcare™ DD474YL
Code produit. 12923495
Description
Description
  • Capacité maximale dans l’espace de travail minimum
  • Fabriqué selon BS 7320 : approuvé 1990, les normes ISO 9002 et le groupe d’emballage II de l’ONU
  • Tous les conteneurs possèdent une étiquette indiquant clairement la norme britannique applicable, des instructions d’utilisation et une ligne de remplissage visible
  • Une poignée latérale robuste empêche le conteneur de rouler pour sécuriser le transport et faciliter l’élimination
  • La poignée empêche le conteneur de rouler s’il est éventuellement lâché et permet au conteneur d’être accroché sur un support POUDS™
Spécification
Spécification
3,75 L
Couvercle
218 mm
77 x 45 mm (L x l)
Idéal pour les applications universelles
BS 7320:1990, UN 3291, AFNOR, NFX 30-500
Jaune
176 mm
Autoclavable
Polypropylène
Nom du produit
Daniels Healthcare™ Conteneur pour pièces tranchantes à usage général en PP Sharpsguard™ > Dimensions : 176 x 218 mm (L x H) ; capacité : 3,75 l ; Couleur : jaune