Learn More
Epredia™ Plateaux porte-instruments profonds en acier inoxydable Shandon™
Stockage pratique pour vos outils de dissection.
156.00€
Spécification
Type de produit | Plateaux à instruments |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13457509
|
Epredia™
6127 |
18,1 po |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Stockage pratique pour vos outils de dissection. Les plateaux porte-instruments profonds en acier inoxydable Thermo Scientific™ Shandon™ sont fabriqués en acier inoxydable de qualité chirurgicale et sont disponibles en trois tailles.
Tailles des plateaux porte-instruments :- 37,8 x 25,8 x 5,4 cm (14,9 x 10,2 x 2,1 in)
- 40,9 x 28,1 x 5,4 cm (16,1 x 11,1 x 2,1 in)
- 46 x 31,4 x 6 cm (18,1 x 12,4 x 2,4 in)
Spécification
Plateaux à instruments | |
Acier inoxydable |