Learn More
Epredia™ Plateaux porte-instruments profonds en acier inoxydable Shandon™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Longueur (impériale):
18,1 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stockage pratique pour vos outils de dissection. Les plateaux porte-instruments profonds en acier inoxydable Thermo Scientific™ Shandon™ sont fabriqués en acier inoxydable de qualité chirurgicale et sont disponibles en trois tailles.
- Fabriqués en acier inoxydable de qualité chirurgicale
Spécification
Spécification
| Type de produit | Plateaux à instruments |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Dimensions (L x l x H) | 18,1 x 12,4 x 2,4 po (46 x 31,4 x 6cm) |
| Longueur (impériale) | 18,1 po |
| Longueur (métrique) | 46cm |
| Largeur (impériale) | 12,4 po |
| Largeur (métrique) | 31,4cm |
| Hauteur (impériale) | 2,4 po |
| Hauteur (métrique) | 6cm |