Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Harris Shandon™
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Epredia™ ShandonTM. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
Marque: Epredia™ 6765002
Description
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Thermo Scientific™ Shandon™. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
Acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
Non acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
Specifications
Hématoxyline | |
4 L |
Safety and Handling
- Dangers
Hazard Category
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contient: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.