Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Harris, Shandon™
Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
4 L
2 x 1 L
2 x 1L
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
Description
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Thermo Scientific™ Shandon™. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
Acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
Non acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
Spécification
Spécification
| Type | Hématoxyline |
| Quantité | 2 x 1L |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol