Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Harris Shandon™
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Epredia™ ShandonTM. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
Marque:  Epredia™ 6765001
112.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24374" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12627926
  • 118.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 18-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Thermo Scientific™ Shandon™. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
  • Acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
  • Non acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
Spécification
Spécification
Hématoxyline
2 x 1L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium iodate, aluminium ammonium sulphate dodecahydrate, hematoxylin, ethyl alcohol, methyl alcohol