Learn More
Epredia™ Hématoxyline de Harris Shandon™
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Epredia™ ShandonTM. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
Marque:  Epredia™ 6765004
197.88 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24374" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10694409
  • 228.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tirez parti des formules acidifiées ou non grâce à l’hématoxyline de Harris Thermo Scientific™ Shandon™. Ce produit n’utilise aucun agent oxydant à base de mercure, éliminant ainsi une source possible de contamination de l’environnement.
  • Acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
  • Non acidifiée : coloration bleu-noir intense des noyaux
Spécification
Spécification
Hématoxyline
4 L
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol, acetic acid, aluminium sulphate, hematoxylin, sodium iodate