Learn More
Epredia™ Formaline tamponnée neutre à 10 % Formal-Fixx™
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
Marque: Epredia™ 9990916
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™.
- Exempt de phosphate
- S’utilise pour le stockage de tous les types de tissus
- Permet de conserver les échantillons sans rétrécissement ni durcissement excessif
- Disponible sous forme de mélange prêt à l’emploi ou de concentré économique
- Le concentré n’est pas altéré par la congélation, il permet de gagner de la place de stockage et de réaliser des économies sur les frais de transport
- Des godets pré-remplis anti-fuite sont disponibles
Spécification
90 mL Specimen Container filled to 45 mL | |
125/Cs. | |
Formalin | |
90 mL |