Learn More
Epredia™ Formaline tamponnée neutre à 10 % Formal-Fixx™
Code produit. p-4532388 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
19 l (5 gal.)
3,8 l
90 ml
Récipient de 120 ml rempli à 60 ml
Récipient de 60 ml rempli à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
125 pièces
19L
2 pièces
Code produit. 12673026
Marque: Epredia™ 6764240
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™.
  • Exempt de phosphate
  • S’utilise pour le stockage de tous les types de tissus
  • Permet de conserver les échantillons sans rétrécissement ni durcissement excessif
  • Disponible sous forme de mélange prêt à l’emploi ou de concentré économique
  • Le concentré n’est pas altéré par la congélation, il permet de gagner de la place de stockage et de réaliser des économies sur les frais de transport
  • Des godets pré-remplis anti-fuite sont disponibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type d’emballage Ea.
Type de produit Formalin
Quantité 19 l (5 gal.)
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P361 + P364-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide