Learn More
Epredia™ Formaline tamponnée neutre à 10 % Formal-Fixx™
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Epredia™ Formal-Fixx™.
Marque: Epredia™ 9990244
Description
Obtenez des résultats reproductibles et prolongez la durée de vie de la vanne rotative des appareils pour la préparation des tissus grâce à la formaline tamponnée neutre à 10 % Thermo Scientific™ Shandon™ Formal-Fixx™.
- Exempt de phosphate
- S’utilise pour le stockage de tous les types de tissus
- Permet de conserver les échantillons sans rétrécissement ni durcissement excessif
- Disponible sous forme de mélange prêt à l’emploi ou de concentré économique
- Le concentré n’est pas altéré par la congélation, il permet de gagner de la place de stockage et de réaliser des économies sur les frais de transport
- Des godets pré-remplis anti-fuite sont disponibles
Spécification
Phosphate-free neutral buffered 10% Formalin | |
2/case | |
Reconstituted to 5 Liters (Ea.) |
Sécurité et traitement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1A
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P235-Tenir au frais.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P330-Rincer la bouche.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: formaldehyde, methylalcohol, maleic acid, sodium hydroxide