missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
126.97€ - 140.37€
Spécification
Quantité | 750 Cassettes/Cs. |
---|---|
Type de pores | Trous ronds |
Matériau | Polymère d’acétal |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12973785
|
Epredia™
B1000732AQ |
Aqua | N/A | ||||||
12983785
|
Epredia™
B1000732BL |
Bleu | N/A | ||||||
12993785
|
Epredia™
B1000732GR |
Green | N/A | ||||||
12903795
|
Epredia™
B1000732GY |
Gris | N/A | ||||||
12913795
|
Epredia™
B1000732LI |
Lilas | N/A | ||||||
12923795
|
Epredia™
B1000732OR |
Orange | N/A | ||||||
12933795
|
Epredia™
B1000732PE |
Peach | N/A | ||||||
12943795
|
Epredia™
B1000732PK |
Rose | N/A | ||||||
12953795
|
Epredia™
B1000732TN |
Tan | N/A | ||||||
12963795
|
Epredia™
B1000732WH |
Blanc | N/A | ||||||
15145944
|
Epredia™
B1000732YW |
Yellow | N/A | ||||||
12973795
|
Epredia™
B1000732YW |
Yellow | N/A | ||||||
Description
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes.
- Compatibles avec tous les marqueurs de cassettes automatiques Epredia™
- S’ajustent solidement dans les adaptateurs de pièce de serrage du microtome
- Conçues pour accueillir des couvercles métalliques (réf. 1001003, 25 unités/paquet, vendus séparément)
- Fabriquées en polymère d’acétal avec pores de type trous ronds
- Livrées en lots de 10 tubes de 75 cassettes
Spécification
750 Cassettes/Cs. | |
Trous ronds | |
Polymère d’acétal |