Learn More
Epredia™ Cassettes d’enrobage Shandon™ conditionnées en tubes
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Epredia™ ShandonTM conditionnées en tubes.
Marque: Epredia™ B1000732WH
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Conservez et identifiez les échantillons de tissus au cours des procédures de traitement, d’enrobage et de coupe grâce aux cassettes d’enrobage Thermo Scientific™ Shandon™ conditionnées en tubes.
- Compatibles avec tous les marqueurs de cassettes automatiques Epredia™
- S’ajustent solidement dans les adaptateurs de pièce de serrage du microtome
- Conçues pour accueillir des couvercles métalliques (réf. 1001003, 25 unités/paquet, vendus séparément)
- Fabriquées en polymère d’acétal avec pores de type trous ronds
- Livrées en lots de 10 tubes de 75 cassettes
Spécification
Trous ronds | |
750 Cassettes/Cs. | |
Blanc | |
Polymère d’acétal |