Learn More
Epredia™ Coloration EA-50 Shandon™
Différenciez clairement les composants cellulaires avec des teintes de rose, vert et bleu-vert grâce à la coloration EA-50 Epredia™ Shandon™.
Marque: Epredia™ 6766002
72.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21628" pour bénéficier de cette offre.
Description
Différenciez clairement les composants cellulaires avec des teintes de rose, vert et bleu-vert grâce à la coloration EA-50 Thermo Scientific™ Shandon™.
- Coloration cytoplasmique polychromatique
- Colorant certifié par la Commission de la coloration biologique
Spécification
Colorant de composants cellulaires | |
4 l |
Sécurité et traitement
- Cytological stain EA-50 / EA-65
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye