Learn More
Epredia™ Coloration EA-50 Shandon™
Code produit. p-4530157 Tous les produits Epredia Produits
Click to view available options
Quantité:
1 l
4 l
Conditionnement:
2 pièces
4L
Code produit. 10167988
Marque: Epredia™ 6766001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Différenciez clairement les composants cellulaires avec des teintes de rose, vert et bleu-vert grâce à la coloration EA-50 Epredia™ Shandon™.
Différenciez clairement les composants cellulaires avec des teintes de rose, vert et bleu-vert grâce à la coloration EA-50 Thermo Scientific™ Shandon™.
  • Coloration cytoplasmique polychromatique
  • Colorant certifié par la Commission de la coloration biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Quantité 1 l
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cytological stain EA-50 / EA-65
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol, Isopropylalcohol, Phosphotungstic acid, Eosin-YDye
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt