Learn More
Cole-Parmer™ Incubateurs agitateurs avec QI/QO
Code produit. p-7184907
Click to view available options
Capacité:
1 L
Capacités moyennes - 51 L
Grandes capacités - 115 L
Comprend:
Avec câble USB
Câble USB
Qualification d’installation / qualification opérationnelle (QI/QO)
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10257954
Marque: Cole-Parmer™ 7952004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les incubateurs à agitation Stuart™ avec QI/QO sont parfaits pour les procédures de culture cellulaire et sont conformes aux exigences des organismes de réglementation
Cet agitateur et incubateur combiné est idéal pour les scientifiques réalisant des procédures de culture cellulaire, en particulier dans les applications de culture en suspension. Il est suffisamment compact pour être positionné sur le banc de laboratoire.
L’agitateur fournit un mouvement d’agitation orbital, réglable entre 30 et 300 tr/min avec une action de démarrage douce. La vitesse d’agitation est contrôlée par microprocesseur et définie via le panneau de commande LED numérique. L’incubateur est également équipé d’une minuterie numérique polyvalente réglable de 1 seconde à 9 jours. Lorsque le compte à rebours arrive à 0, l’action d’agitation s’arrête et l’appareil émet une alerte sonore. Par mesure de sécurité, l’incubateur continue de fonctionner.
  • Agitateur incubateur combiné
  • Fenêtres en acrylique fumé pour faciliter la visualisation des échantillons
  • Affichage numérique de la température et de la vitesse Minuteur intégré
  • Plateforme unique rétractable pour un chargement et un déchargement faciles
  • Racks de tubes accessoires à angle réglable, avec brevet en attente
  • Système de couplage Magnalock disponible
  • Raccordement activé pour la mesure de la température extérieure
Spécification
Vitesse de rotation 30 à 300 tr/min
Alimentation électrique 230 V, 50 Hz, 350 W
Tension 230 V
Plage de températures (métrique) 5°C à 60°C
Puissance 350 W
Capacité 1 L
Type de produit Incubateur à agitation
Fréquence 50 Hz
Diamètre (métrique) 16 mm
Affichage Numérique
Comprend Avec câble USB