Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour micro-volumes
Guide de protection et renfort de bouton de piston pour minimiser les risques de pistons pliés
Marque: SGE™ 002130
Code nomenclature Nacres: NB.03
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
- Précision et reproductibilité
- Corps en verre borosilicaté
- Piston guidé
- Volume : 10 μL
- Longueur de l’échelle : 54,1mm (2,1 po)
Spécification
Borosilicate Glass | |
0,47 mm | |
2 in | |
Seringue manuelle pour microvolumes ; 10FX | |
Biseauté |
26 G | |
2 in | |
50 mm | |
10 μl | |
Amovible |