Learn More
SGE™ Seringues manuelles pour micro-volumes
Click to view available options
Calibre d’aiguille:
23 G
26 G
Type de connexion:
Amovible
Fixe
Quantité:
1/paquet
6/paquet
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
Description
- Précision et reproductibilité
- Corps en verre borosilicaté
- Piston guidé
- Volume : 10 μL
- Longueur de l’échelle : 54,1mm (2,1 po)
Spécification
Spécification
| Matériau | Borosilicate Glass |
| Calibre d’aiguille | 23 G |
| Diamètre (métrique) externe | 0,63 mm |
| Longueur (impériale) | 2 in |
| Longueur (impériale) de l’aiguille | 2 in |
| Longueur (métrique) | 50 mm |
| Type de produit | Seringue manuelle pour microvolumes ; 10FX-5/0.63C |
| Quantité | 1/paquet |
| Volume (métrique) | 10 μl |
| Type de pointe d’aiguille | Cône |
| Afficher plus |