Learn More
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : Férules de rechange
Férules de rechange SilTite pour SilTiteμ-Union
155.00€
Spécification
Type | Ferrules SilTite μ-Union de rechange |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15288933
|
Trajan™
073566 |
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première et deuxième colonnes avec orifices de 0,4 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15298933
|
Trajan™
073567 |
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et dia. int. de 0,32 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15208943
|
Trajan™
073568 |
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15218943
|
Trajan™
073569 |
D.I. de 0,32 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15228943
|
Trajan™
073570 |
D.I. de 0,32 mm Première colonne avec orifices de 0,5 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15238943
|
Trajan™
073571 |
Diamètre interne de 0,53 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm |
155.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- SilTite μ-Union donne une faible masse thermique - 9 mm de longueur et <0,5 g de masse
- Volume mort nul pour une forme de pic optimisée
- Les férules en acier inoxydable chimiquement désactivées fournissent l’inertie du système
- Robuste et stable pour le cycle de haute température et de pression
Spécification
Ferrules SilTite μ-Union de rechange | |
Acier inoxydable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : Férules de rechange