Learn More
Trajan™ Connecteurs de colonne capillaire GC : Férules de rechange
Code produit. 15288933
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
D.I. de 0,32 mm Première colonne avec orifices de 0,5 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
D.I. de 0,32 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et D.I. de 0,53 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première colonne avec orifices de 0,4 mm et dia. int. de 0,32 mm Deuxième colonne avec orifices de 0,5 mm
D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première et deuxième colonnes avec orifices de 0,4 mm
Diamètre interne de 0,53 mm Première colonne et deuxième colonne avec orifices de 0,8 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 15288933
Marque: Trajan™ 073566
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Férules de rechange SilTite pour SilTiteμ-Union
  • SilTite μ-Union donne une faible masse thermique - 9 mm de longueur et <0,5 g de masse
  • Volume mort nul pour une forme de pic optimisée
  • Les férules en acier inoxydable chimiquement désactivées fournissent l’inertie du système
  • Robuste et stable pour le cycle de haute température et de pression
Spécification
Type Ferrules SilTite μ-Union de rechange
Matériau Acier inoxydable
À utiliser avec (équipement) D.I. : 0,1 à 0,25 mm Première et deuxième colonnes avec orifices de 0,4 mm