Learn More
SGE™ Colonnes capillaires (WAX) BP20
Colonnes WAX standard
695.00€ - 1285.00€
Spécification
Phase stationnaire | Polyéthylène glycol |
---|---|
Polarité | Polaire |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) interne | Épaisseur du film | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15278673
|
SGE™
054439 |
30 m | 0,25 mm | 1 μm |
738.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12935591
|
SGE™
054438 |
30 m | 0,32 mm | 0,5 μm |
765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12664955
|
SGE™
054427 |
30 m | 0,25 mm | 0,25 μm |
695.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12965581
|
SGE™
054433 |
30 m | 0,32 mm | 0,25 μm |
851.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12995581
|
SGE™
054451 |
30 m | 0,53 mm | 1 μm |
850.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15248683
|
SGE™
0544515 |
60 m | 0,53 mm | 1 μm |
1285.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Phase de glycol polyéthylénique (PEG) très polaire
- Réticulée pour la stabilité et le lavage
- Idéale également pour les isomères xylènes et aromatiques
- Épaisseur de film 0,1 à 1 μm : 20 ° à 260/280 °C
Spécification
Polyéthylène glycol | |
Polaire |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
SGE™ Colonnes capillaires (WAX) BP20