Learn More
SGE™ Colonnes capillaires (WAX) BP20
Click to view available options
Longueur (métrique):
30 m
60 m
Diamètre (métrique) interne:
0,25 mm
0,32 mm
0,53 mm
Épaisseur du film:
0,25 μm
0,5 μm
1 μm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Phase de PEG très polaire
- Réticulée pour la stabilité et le lavage
- Idéale également pour les isomères xylènes et aromatiques
- Épaisseur de film 0,1 à 1 μm : 20° à 260/280°C
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) interne | 0,53 mm |
| Phase stationnaire | SGE™ BP20 (WAX) |
| À utiliser avec (application) | Analyse des cétones, Cétones, Analyse des aldéhydes, Analyse de parfum |
| Granulométrie | 1 μm |
| Épaisseur du film | 1 μm |
| Longueur (métrique) | 30 m |
| Polarité | Polaire |