Learn More
Cytiva Milieu SFM4Transfx-293
Favorisez la transfection à l’aide de la lipofection et favorisez la croissance des cultures HEK293 grâce au milieu de culture SFM4Transfx-293 HyClone™, un milieu sans sérum et sans composants d’origine animale.
Marque: Cytiva SH30860.01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- ADCF
- Contribue à une haute efficacité de transfection
- Conception métabolique pour un rendement cellulaire et une production de protéines/vecteurs recombinants élevés
- Permet une adaptation directe ou séquentielle
- Traçabilité des composants
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
Spécification
cGMP | |
SFM4Transfx-293 without L-Glutamine (liquid), 500mL | |
No Glutamine, No Animal Derived Components |
2° to 8°C | |
Liquide | |
500 mL |