Learn More
Cytiva Milieu SFM4Transfx-293
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Flacon de 1 000 mL
6 x 1 000 ml
Conditionnement:
1000mL
500mL
6 pièces
Description
- ADCF
- Contribue à une haute efficacité de transfection
- Conception métabolique pour un rendement cellulaire et une production de protéines/vecteurs recombinants élevés
- Permet une adaptation directe ou séquentielle
- Traçabilité des composants
- Fabriquée conformément aux BPFa (21 CFR 820) et dans des installations certifiées ISO 9001
Spécification
Spécification
| Forme | Liquide |
| Type de produit | SFM4Transfx-293 |
| Sans additif | Sans glutamine, No Animal Derived Components |
| Quantité | 6 x 1 000 ml |
| Certifications/Conformité | cGMP |
| Contenu et stockage | 2° to 8°C |