Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
20 cm long Tygon™ tubings for use with DiluFlow and FlexiPump pump heads.
60.50€
Spécification
Type de produit | Pump Tubing |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
À utiliser avec (application) | Adding Tubing to Dilutor Pumps |
Quantité | 6 Tubings/Set |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12818291
|
Interscience™
513011 |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro |
60.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-12-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17860087
|
Interscience™
561304 |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite, FlexiPump, FlexiPump Pro |
60.50€
6 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Transparent
- Flexible Tygon™ tubing
Spécification
Pump Tubing | |
Autoclavable | |
Adding Tubing to Dilutor Pumps | |
6 Tubings/Set |