Learn More
Interscience™ Set of Tygon™ Tubings for Pump Head
20 cm long Tygon™ tubings for use with DiluFlow and FlexiPump pump heads.
Marque: Interscience™ 513011
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Transparent
- Flexible Tygon™ tubing
Spécification
Pump Tubing | |
Adding Tubing to Dilutor Pumps | |
6 Tubings/Set |
Autoclavable | |
DiluFlow, DiluFlow Pro, DiluFlow Elite (5 kg), FlexiPump, FlexiPump Pro |