Learn More
BINDER™ Série MK - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide
L’enceinte BINDER de la série MK convient à tous les essais thermiques ou frigorifiques compris entre -40 °C et 180 °C. La série MK est une alternative judicieuse aux solutions individuelles coûteuses pour les essais thermiques cycliques.
Marque: BINDER™ 9020-0376
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Plage de températures : -40°C à +180°C
- Technologie de chambre de préchauffage APT.line™
- Protection programmable contre la condensation pour les matériaux de test
- Fenêtre de visualisation chauffée avec éclairage intérieur LED
- Édition de base du logiciel multi-gestion BINDER APT-COM™
- Système de dépannage avec alarmes visuelles et sonores
- Contrôleur à écran tactile intuitif avec programmation par intervalles de temps et en temps réel
- Enregistreur de données interne, les valeurs mesurées peuvent être lues en format ouvert via USB
- Port d’accès avec bouchon en silicone
- Dispositif de sécurité de température réglable indépendant de classe 2 (DIN 12880) avec alarme visuelle
- 4 roulettes, deux avec freins
- Interface d’ordinateur : Ethernet
- Fonction de rampe réglable
- Enregistreur graphique intégré
- Horloge en temps réel
- 1 portoir en acier inoxydable
- Chambre intérieure en acier inoxydable
- Réfrigérant R-452A sans CFC
- Refroidissement avec l’unité de refroidissement du compresseur
Spécification
8.1 cu. ft. | |
30 kg | |
228 L | |
Pas d’éclairage | |
1 std./6 max. | |
Pas de contrôle de l'humidité | |
Chambre climatique | |
MK240-400 V | |
1135 x 1000 x 1710 mm | |
400 V | |
16 A |
66.1 lb. | |
MK240-400 V, standard, série MK - Chambres climatiques dynamiques pour les changements rapides de température, 228 L, 400 V 3 ∼ 50 Hz | |
Acier inoxydable | |
Acier inoxydable | |
CEE | |
-40°C à +180°C | |
Écran tactile TFT | |
735 x 443 x 700 mm | |
340 kg | |
5,6 kW | |
50 Hz |
EN Checklist for Delivery free point of use.pdf
Taille: 358.1 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BINDER™ Série MK - Chambres d’essais climatiques, pour variation de température rapide > Modèle : MK240-400V ; capacité : 228 L ; tension : 400 V, fréquence : 50 Hz ;
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu