Learn More
Memmert™ Chambre de test avec affichage LED, 256 L, acier inox
Product Code. 11737869 Shop All Memmert Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
256 L
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11737869
missing translation for 'mfr': Memmert™ TTC256
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Plage de températures : -42°C à +190°C ; Humidité relative (HR) : <70 % ; Éclairage : Pas d’éclairage
  • Humidification par générateur de vapeur chaude
  • 2 capteurs Pt100 classe A dans un circuit à 4 fils, prenant en charge et surveillant mutuellement les performances à la même valeur de température
  • Contrôleur électronique de température du microprocesseur avec système de diagnostic automatique
  • ventilateur à air haute performance dans la chambre de travail
  • résolution de l’affichage pour les valeurs de consigne 0,1°C à 99,9°C, 0,5°C à partir de 100°C et pour les valeurs réelles 0,1°C (LED)
  • Interface USB, y compris le logiciel Memmert "Celsius " pour la programmation et la documentation
  • Dispositif de sécurité TWW de contrôle de température insuffisante et de surchauffe, classe de protection 3.3 ou dispositif de sécurité TWB à limitation de température réglable, classe de protection 2, ajustable sur le contrôleur
  • Diagnostic d’erreur intégré pour le contrôle de la température et de l’humidité
Specifications
Types d’alarme Sonores et visuelles
Certifications/Conformité CE
Type de contrôleur Contrôleur à microprocesseur PID numérique multifonctionnel
Description max.
Capacité (métrique) 256 L
Matériau de la cuve Acier inoxydable
Éclairage Pas d’éclairage
Matériau Acier inoxydable texturé, acier zingué à l’arrière
Type de bouchon Type allemand
Humidité relative < 70%
Plage de températures (métrique) -42°C à +190°C
Type Chambre de test
Affichage LED
À utiliser avec (application) Équipement, régulation de la température, chimie de recherche, produits pharmaceutiques
Matériau de la monture Acier inoxydable
Réfrigérant R404A
Résolution de la température 0,1°C
Capteur PT100 Classe A dans un circuit à 4 fils
Largeur (métrique) 898 mm
Largeur (métrique) intérieure 640 mm
Hauteur (métrique) 1730 mm
Hauteur (métrique) intérieure 670 mm
Profondeur (métrique) intérieure 597 mm
Poids à l’expédition (métrique) 420 kg
Poids (métrique) 297 kg
Alimentation électrique 400 V, 50 Hz
Tension 400 V
Puissance 7 kW
Fréquence 50 Hz